Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline ultralydssvejset og tapet - Model 756-G05
Artikelnummer. 17181075
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17181075 Medium
17111085 Større
17141085 X-Large
17171085 2X-stor
17101095 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17181075 Leverandør Ansell Leverandørnr. YE30TA0075603G05
Forventet forsendelse: 27-01-2027
AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline ultralydssvejset og tapet kemisk beskyttelsesdragt har et panoramavisirdesign, der sikrer et uhindret synsfelt.
  • Specialiseret beskyttelse: AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline ultralydssvejset og tapet - Model 756 kemikaliebeskyttelsesdragt har vist sig at beskytte brugere mod over 200 kemikalier.
  • Forbedrede funktioner: Denne fulde beskyttelsesdragt har et panoramavisirdesign, der sikrer et uhindret synsfelt
  • Ægte alsidighed: AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline ultralydssvejset og tapet - Model 756 fuld kemikaliebeskyttelsesdragt har også et HEPA-filter, som giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper holder støjen i dragten under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm)
  • Betragtet æstetik: Derudover er de vedhæftede sokker med elastisk støvleoverklap designet til at blive båret inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler med benoverklappen båret udvendigt for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning
DESIGN FUNKTIONER:
  • Fuldt indkapslet dragt designet til brug i kombination med den permanent fastgjorte AlphaTec™ AVANT STS V.1 flyselskab regulator.
  • Dragtens funktioner inkluderer indvendigt luftkanalventilationssystem dobbelte manchetter, finger- og tommelfingerløkke, G01 AlphaTec™ 37-676 eller G05 AlphaTec™ 29-500 handsker.
  • Vedhæftede støvleender med skridsikker PVC-sålversion fås også og nødsnøre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE KATEGORI III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Farve Gul
Til brug med (applikation) Forurenede miljøer, kemisk håndtering, fyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, overførsel af væsker og faste stoffer, åbning og dræning af pumper, ventiler eller rør, indlæsning og losning af procesudstyr, indsamling af råvareprøver, koncentrationsblanding og palletering, farligt material-respons, samling og demontering af store rør
Hætte type Fuldt indkapslet
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Størrelse Medium
Ankel stil Elastisk støvleoverflap
Krave type Indkapslet hætte
Engangs Genanvendelig
Køn Unisex
Produkttype Kemisk beskyttelsesdragt
Beskyttelsesklasse CE KATEGORI III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Sømtype Svejset og tapet