Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline ultralydssvejset og tapet - Model 756
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Beskrivelse
- Specialiseret beskyttelse: AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline ultralydssvejset og tapet - Model 756 kemikaliebeskyttelsesdragt har vist sig at beskytte brugere mod over 200 kemikalier.
- Forbedrede funktioner: Denne fulde beskyttelsesdragt har et panoramavisirdesign, der sikrer et uhindret synsfelt
- Ægte alsidighed: AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline ultralydssvejset og tapet - Model 756 fuld kemikaliebeskyttelsesdragt har også et HEPA-filter, som giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper holder støjen i dragten under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm)
- Betragtet æstetik: Derudover er de vedhæftede sokker med elastisk støvleoverklap designet til at blive båret inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler med benoverklappen båret udvendigt for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning
- Fuldt indkapslet dragt designet til brug i kombination med den permanent fastgjorte AlphaTec™ AVANT STS V.1 flyselskab regulator.
- Dragtens funktioner inkluderer indvendigt luftkanalventilationssystem dobbelte manchetter, finger- og tommelfingerløkke, G01 AlphaTec™ 37-676 eller G05 AlphaTec™ 29-500 handsker.
- Vedhæftede støvleender med skridsikker PVC-sålversion fås også og nødsnøre.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE KATEGORI III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Farve | Gul |
| Til brug med (applikation) | Opening and draining pumps valves or lines, Filling, blending and charging of raw materials, Contaminated Environments, Chemical Handling, Transferring liquids and solids, Raw material sample collection, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of large pipes, Loading and unloading of proces equipment |
| Hætte type | Fuldt indkapslet |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Størrelse | Større |
| Ankel stil | Elastisk støvleoverflap |
| Engangs | Genanvendelig |
| Køn | Unisex |
| Produkttype | Kemisk beskyttelsesdragt |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur