Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline ultralydssvejset og tapet - Model 756
Artikelnummer. 17101085
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17101085 Større -
17131075 Lille -
17141075 Lille Pakke med 4
17151075 Lille -
17161075 Medium -
17171075 Medium Pakke med 4
17191075 Større -
17121085 X-Large -
17131085 X-Large -
17151085 2X-stor -
17161085 2X-stor -
17181085 3X-Large -
17191085 3X-Large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17101085 Leverandør Ansell Leverandørnr. YE30TA0075604
Forventet forsendelse: 12-02-2027
AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline ultralydssvejset og tapet dragt har et panoramavisirdesign, der sikrer et uhindret synsfelt og et HEPA-filter.
  • Specialiseret beskyttelse: AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline ultralydssvejset og tapet - Model 756 kemikaliebeskyttelsesdragt har vist sig at beskytte brugere mod over 200 kemikalier.
  • Forbedrede funktioner: Denne fulde beskyttelsesdragt har et panoramavisirdesign, der sikrer et uhindret synsfelt
  • Ægte alsidighed: AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline ultralydssvejset og tapet - Model 756 fuld kemikaliebeskyttelsesdragt har også et HEPA-filter, som giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper holder støjen i dragten under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm)
  • Betragtet æstetik: Derudover er de vedhæftede sokker med elastisk støvleoverklap designet til at blive båret inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler med benoverklappen båret udvendigt for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning
DESIGN FUNKTIONER:
  • Fuldt indkapslet dragt designet til brug i kombination med den permanent fastgjorte AlphaTec™ AVANT STS V.1 flyselskab regulator.
  • Dragtens funktioner inkluderer indvendigt luftkanalventilationssystem dobbelte manchetter, finger- og tommelfingerløkke, G01 AlphaTec™ 37-676 eller G05 AlphaTec™ 29-500 handsker.
  • Vedhæftede støvleender med skridsikker PVC-sålversion fås også og nødsnøre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE KATEGORI III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Farve Gul
Til brug med (applikation) Opening and draining pumps valves or lines, Filling, blending and charging of raw materials, Contaminated Environments, Chemical Handling, Transferring liquids and solids, Raw material sample collection, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of large pipes, Loading and unloading of proces equipment
Hætte type Fuldt indkapslet
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Størrelse Større
Ankel stil Elastisk støvleoverflap
Engangs Genanvendelig
Køn Unisex
Produkttype Kemisk beskyttelsesdragt
Beskyttelsesklasse CE KATEGORI III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Sømtype Svejset og tapet