Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultralydssvejset og tapet G05
Artikelnummer. 17191055
Skift visning
Størrelse:
2X-stor
3X-Large
Large/X-Large
Lille
Medium
Større
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17191055 2X-stor
17151055 Lille
17161055 Medium
17171055 Større
17181055 Large/X-Large
17101065 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17191055 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. YE30T00075606G05
Forventet forsendelse: 27-01-2027
AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultralydssvejset og tapet G05 er en indkapslet dragt designet til brug i kombination med den permanent fastgjorte AlphaTec™ og AVANT STS V.1 flyselskab regulator.
Indkapslet dragt designet til at blive brugt med den permanent fastgjorte AlphaTec™ og AVANT STS V.1 flyselskab regulator.
  • Inkluderer internt luftkanal ventilationssystem
  • Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
  • Svejsede og tapede sømme, vores højeste barriere mod væsker og partikler
  • Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren
  • En række ærmer tilgængelige, inklusive dobbelte manchetter og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker
  • HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm)
  • Dragt-/bæltemonteret regulator komplet med en advarselsfløjte for lavt flow AVANT STS regulator kan monteres på dragten og fjernes til genbrug, forudsat at rengøring og dekontaminering er tilladt.
  • Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren
  • Fastgjorte sokker med elastisk støvleoverflap - Sokker er designet til at blive båret inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler med benoverflap båret udenfor for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE KATEGORI III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Farve Gul
Til brug med (applikation) Åbning og dræning af pumper, ventiler eller ledninger Fyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer Forurenede miljøer Kemikaliehåndtering Overførsel af væsker og faste stoffer Lastning og aflæsning af procesudstyr Råvareprøvesamling Koncentration blanding og palletering Hazmat respons Montering og adskillelse af store rør
Hætte type Fuldt indkapslet
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Størrelse 2X-stor
Ankel stil Fastgjorte sokker med elastisk støvleoverflap
Lukketype Lynlås
Manchet stil Dobbelte manchetter, finger- og tommelfingerløkke
Engangs Genanvendelig
Køn Unisex
Hals stil Hætte
Antal lommer Ingen
Modstand Kemikalie I Radioaktiv I Antistatisk
Sømtype SVEJSET OG TABEDE