Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultralydssvejset og tapet G01
AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultralydssvejset og tapet G01 er en indkapslet dragt designet til brug i kombination med den permanent fastgjorte AlphaTec™ og AVANT STS V.1 flyselskab regulator.
12640.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | Kemisk beskyttelsesbeklædning |
---|---|
Køn | Unisex |
Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
Farve | Gul |
Engangs | Genanvendelig |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
16884990
|
Ansell™
YE30T000756-02-G01 |
Lille |
12640.00 DKK
Pakke med 4 |
Forventet forsendelse: 15-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16805000
|
Ansell™
YE30T000756-03-G01 |
Medium |
12640.00 DKK
Pakke med 4 |
Forventet forsendelse: 15-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16825000
|
Ansell™
YE30T000756-04-G01 |
Større |
12640.00 DKK
Pakke med 4 |
Forventet forsendelse: 15-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16845000
|
Ansell™
YE30T000756-05-G01 |
X-Large |
12640.00 DKK
Pakke med 4 |
Forventet forsendelse: 15-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16865000
|
Ansell™
YE30T000756-06-G01 |
2X-stor |
12640.00 DKK
Pakke med 4 |
Forventet forsendelse: 15-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16885000
|
Ansell™
YE30T000756-07-G01 |
3X-Large |
12640.00 DKK
Pakke med 4 |
Forventet forsendelse: 15-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Indkapslet dragt designet til at blive brugt med den permanent fastgjorte AlphaTec™ og AVANT STS V.1 flyselskab regulator.
- Inkluderer internt luftkanal ventilationssystem
- Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
- Svejsede og tapede sømme, vores højeste barriere mod væsker og partikler
- Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren
- En række ærmer tilgængelige, inklusive dobbelte manchetter og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker
- HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm)
- Dragt-/bæltemonteret regulator komplet med en advarselsfløjte for lavt flow AVANT STS regulator kan monteres på dragten og fjernes til genbrug, forudsat at rengøring og dekontaminering er tilladt.
- Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren
- Fastgjorte sokker med elastisk støvleoverflap - Sokker er designet til at blive båret inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler med benoverflap båret udenfor for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning
Tekniske data
Kemisk beskyttelsesbeklædning | |
Flerlags barrierelaminatstof | |
Genanvendelig | |
Vedhæftede sokker, Støvleoverflapper | |
Fastgjort, elastisk ansigt | |
Svejset, Tapet | |
CE-KATEGORI III | |
CE KATEGORI III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5) | |
Åbning og dræning af pumper, ventiler eller ledninger Fyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer Forurenede miljøer Kemikaliehåndtering Overførsel af væsker og faste stoffer Lastning og aflæsning af procesudstyr Råvareprøvesamling Koncentration blanding og palletering Hazmat respons Montering og adskillelse af store rør |
Unisex | |
Gul | |
Ikke-elastisk | |
Hætte | |
Lynlås | |
Ikke steril | |
Antistatisk, Kemikalier, Partikel | |
Ingen |