Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultralydssvejset og tapet G01
Beskrivelse
Indkapslet dragt designet til at blive brugt med den permanent fastgjorte AlphaTec™ og AVANT STS V.1 flyselskab regulator.
- Inkluderer internt luftkanal ventilationssystem
- Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
- Svejsede og tapede sømme, vores højeste barriere mod væsker og partikler
- Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren
- En række ærmer tilgængelige, inklusive dobbelte manchetter og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker
- HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm)
- Dragt-/bæltemonteret regulator komplet med en advarselsfløjte for lavt flow AVANT STS regulator kan monteres på dragten og fjernes til genbrug, forudsat at rengøring og dekontaminering er tilladt.
- Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren
- Fastgjorte sokker med elastisk støvleoverflap - Sokker er designet til at blive båret inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler med benoverflap båret udenfor for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kemisk beskyttelsesbeklædning |
| Størrelse | Lille |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Farve | Gul |
| Engangs | Genanvendelig |
| Talje stil | Ikke-elastisk |
| Ankel stil | Fastgjorte sokker, Støvleoverflaps |
| Manchet stil | Dobbelt, Tommelfingerløkke, Fingerløkker |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |