Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultralydssvejset og tapet G01
Artikelnummer. 16845000
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Artikelnummer. 16845000
Brand: Ansell™ YE30T00075605G01
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultralydssvejset og tapet G01 er en indkapslet dragt designet til brug i kombination med den permanent fastgjorte AlphaTec™ og AVANT STS V.1 flyselskab regulator.
Indkapslet dragt designet til at blive brugt med den permanent fastgjorte AlphaTec™ og AVANT STS V.1 flyselskab regulator.
  • Inkluderer internt luftkanal ventilationssystem
  • Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
  • Svejsede og tapede sømme, vores højeste barriere mod væsker og partikler
  • Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren
  • En række ærmer tilgængelige, inklusive dobbelte manchetter og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker
  • HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm)
  • Dragt-/bæltemonteret regulator komplet med en advarselsfløjte for lavt flow AVANT STS regulator kan monteres på dragten og fjernes til genbrug, forudsat at rengøring og dekontaminering er tilladt.
  • Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren
  • Fastgjorte sokker med elastisk støvleoverflap - Sokker er designet til at blive båret inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler med benoverflap båret udenfor for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk beskyttelsesbeklædning
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Gul
Engangs Genanvendelig
Talje stil Ikke-elastisk
Ankel stil Vedhæftede sokker, Støvleoverflapper
Manchet stil Dobbelt
Hals stil Hætte
Hætte type Fastgjort, elastisk ansigt
Lukketype Lynlås
Sømtype Svejset, Tapet
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse CE-KATEGORI III
Modstand Antistatisk, Kemikalier, Partikel
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE KATEGORI III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Antal lommer Ingen
Til brug med (udstyr) Åbning og dræning af pumper, ventiler eller ledninger Fyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer Forurenede miljøer Kemikaliehåndtering Overførsel af væsker og faste stoffer Lastning og aflæsning af procesudstyr Råvareprøvesamling Koncentration blanding og palletering Hazmat respons Montering og adskillelse af store rør