Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultralydssvejset og tapet G01
Beskrivelse
Indkapslet dragt designet til at blive brugt med den permanent fastgjorte AlphaTec™ og AVANT STS V.1 flyselskab regulator.
- Inkluderer internt luftkanal ventilationssystem
- Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
- Svejsede og tapede sømme, vores højeste barriere mod væsker og partikler
- Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren
- En række ærmer tilgængelige, inklusive dobbelte manchetter og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker
- HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm)
- Dragt-/bæltemonteret regulator komplet med en advarselsfløjte for lavt flow AVANT STS regulator kan monteres på dragten og fjernes til genbrug, forudsat at rengøring og dekontaminering er tilladt.
- Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren
- Fastgjorte sokker med elastisk støvleoverflap - Sokker er designet til at blive båret inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler med benoverflap båret udenfor for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE KATEGORI III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Farve | Gul |
| Hætte type | Fastgjort, elastisk flade |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Størrelse | Større |
| Ankel stil | Fastgjorte sokker |
| Lukketype | Lynlås |
| Manchet stil | Dobbelt |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | Åbning og dræning af pumper, ventiler eller rør, fyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, forurenede miljøer, kemisk håndtering, overførsel af væsker og faste stoffer, indlæsning og losning af procesudstyr, indsamling af råvareprøver, koncentrationsblanding og palletering, hazmat-respons, samling og demontering af store rør |
| Vis mere |