Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultralydsvejset og tapet
Artikelnummer. 16894990
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16894990 Medium -
16815000 Større -
16835000 X-Large -
16855000 2X-stor -
16875000 3X-stor Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16894990 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. YE30T00075603
Forventet forsendelse: 12-03-2027
AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultralydssvejset og tapet er en indkapslet dragt designet til brug i kombination med den permanent fastgjorte AlphaTec™ og AVANT STS V.1 flyselskab regulator.
Indkapslet dragt designet til at blive brugt med den permanent fastgjorte AlphaTec™ og AVANT STS V.1 flyselskab regulator.
  • Inkluderer internt luftkanal ventilationssystem
  • Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
  • Svejsede og tapede sømme, vores højeste barriere mod væsker og partikler
  • Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren
  • En række ærmer tilgængelige, inklusive dobbelte manchetter og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker
  • HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm)
  • Dragt-/bæltemonteret regulator komplet med en advarselsfløjte for lavt flow AVANT STS regulator kan monteres på dragten og fjernes til genbrug, forudsat at rengøring og dekontaminering er tilladt.
  • Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren
  • Fastgjorte sokker med elastisk støvleoverflap - Sokker er designet til at blive båret inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler med benoverflap båret udenfor for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE KATEGORI III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Farve Gul
Hætte type Fastgjort, elastisk flade
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Størrelse Medium
Ankel stil Fastgjorte sokker
Lukketype Lynlås
Manchet stil Dobbelt
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Åbning og dræning af pumper, ventiler eller rør, fyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, forurenede miljøer, kemisk håndtering, overførsel af væsker og faste stoffer, indlæsning og losning af procesudstyr, indsamling af råvareprøver, koncentrationsblanding og palletering, hazmat-respons, samling og demontering af store rør
Køn Unisex
Hals stil Hætte
Antal lommer Ingen
Produkttype Kemisk beskyttelsesbeklædning
Beskyttelsesklasse CE-KATEGORI III
Modstand Antistatisk elektricitet
Sømtype Svejset
Sterilitet Ikke-steril
Talje stil Ikke-elastisk