Få mere at vide
Ansell AlphaTec 3000 AVANT Flyselskab
Artikelnummer. 17191045
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Stil:
Y30T755
Y30T755D
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Stil Pakningsstørrelse
17191045 Lille Y30T755D Pakke med 4
16814990 Lille Y30T755 -
16834990 Større Y30T755 -
16824990 Medium Y30T755 Pakke med 4
16844990 X-Large Y30T755 -
16854990 2X-stor Y30T755 -
16864990 3X-Large Y30T755 Pakke med 4
17101055 Medium Y30T755D Pakke med 4
17111055 Større Y30T755D -
17121055 X-Large Y30T755D -
17131055 2X-stor Y30T755D Pakke med 4
17141055 3X-Large Y30T755D -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17191045 Leverandør Ansell Leverandørnr. YE30T0075502G05
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Indkapslede kemikaliebeskyttelsesdragter til brug med luftforsynede/forsynede systemer.
  • Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
  • Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren
  • En række ærmer tilgængelige, inklusive dobbelte manchetter og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker.
  • HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm).
  • Dragt-/bæltemonteret regulator komplet med en advarselsfløjte for lavt flow AVANT STS regulator kan monteres på dragten og fjernes til genbrug, forudsat at rengøring og dekontaminering er tilladt.
  • Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren
  • Fastgjorte sokker med elastisk støvleoverflap - Strømper er designet til at blive båret inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler med benoverklappen båret udenfor for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul
Til brug med (applikation) Luftfodrede/forsyningssystemer
Hætte type Fuldt indkapslet
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Størrelse Lille
Produkttype Indkapslede kemiske beskyttelsesdragter til brug med luftmatede/tilførte systemer
Sømtype Svejset og tapet
Stil Y30T755D
Vægt (metrisk) 80 gsm