Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 3000 Forklæde, One Size, Model 213
Artikelnummer. 16865040
Skift visning
Størrelse:
Universel
Stil:
Y30W213
Artikelnummer. Størrelse Stil
16865040 Universel Y30W213
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 16865040 Leverandør Ansell Leverandørnr. YE30W0021300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6070.00 DKK
    4052.96 DKK / Pakke med 180
    Spare 2017.04 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Forklæde med beskyttende flerlags barrierestof, der er effektivt mod talrige kemikalier.
  • Let og holdbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Universel
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Gul
Til brug med (applikation) Uventede lækager Spild eller andre udslip, lastning og losning af lastbiler og køretøjer, lastning af lastbiler& Køretøjer, Produktinspektion, Rengøring af anlæg og maskiner
Vægt (metrisk) 80 gsm
Stil Y30W213
Sømtype Svejset