Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 3000 Apron with Sleeves Ultrasonically Welded and Taped - Model 214
Shop alle Ansell produkterDescription
- Multi-layer chemical barrier: Protects against numerous chemicals
- Highly visible, bright yellow color: Enhances workplace safety
- Welded and Taped seams: Provides strong liquid and particle barrier
Spécification
Spécification
| Type | Protective Apron |
| Størrelse | X-Large |
| Materiale | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Farve | Yellow |
| Engangs | Reusable |
| Lukketype | Hook and Loop |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Konstruktion | Apron with sleeves with rear hook and loop fastening, elasticated wrists and welded and taped seams. |
| Latex fri | Yes |
| Antal lommer | None |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?