Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 3000 forklæde med ærmer ultralydssvejset og tapet - Model 214
Shop alle Ansell produkterBeskrivelse
- Flerlags kemisk barriere: Beskytter mod adskillige kemikalier
- Meget synlig, klar gul farve: Øger sikkerheden på arbejdspladsen
- Svejsede og tapede samlinger: Giver stærk væske- og partikelbarriere
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Beskyttende forklæde |
| Størrelse | Større |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Farve | Gul |
| Engangs | Genanvendelig |
| Lukketype | Hook and Loop |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Konstruktion | Forklæde med ærmer med bageste krog og løkke, elastiske håndled og svejsede og tapede sømme. |
| Latex fri | Ja |
| Antal lommer | Ingen |
| Vis mere |