Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 3000 forklæde med ærmer ultralydssvejset og tapet
Artikelnummer. 31114778 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
31114778 X-Large
31114775 Lille
31114776 Medium
31114777 Større
31114779 2X-Large
31114780 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 31114778 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. YE30T0021405
Forventet forsendelse: 13-11-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Flerlags kemisk barriere, beskytter mod mange kemikalier og øger sikkerheden på arbejdspladsen
  • AlphaTec™ 3000 Apron med ultralydssvejset og tapet sleeves - Model 214 kemisk beskyttelsesdragt er lavet af et flerlags barrierestof, som giver brugerne fremragende beskyttelse mod flere kemikalier, herunder uorganiske og biologiske farer
  • Disse meget synlige, klare gule kemikaliebeskyttelsesoveralls forbedrer arbejdernes sikkerhed i svagt oplyste miljøer
  • Med svejsede og tapede samlinger tilbyder denne fuldt kemiske beskyttelsesdragt en stærk barriere mod skadelige væsker og partikler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Forklæde
Størrelse X-Large
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Gul
Engangs Engangsbrug
Lukketype Krog og Loop (bagtil)
Sterilitet Ikke-steril
Latex fri Ja
Antal lommer Ingen
Sømtype Svejset og tapet
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE KATEGORI III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, Type PB [6]-B, EN 14126 / ASTM F1671 - Kun til USA)