Få mere at vide
Ansell Alphatec™ 3000 Forklæde med ærmer Ultralydssvejset - Model 243-G01
Artikelnummer. p-200080418
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 30
Artikelnummer. 16824940
Brand: Ansell YE30T0024302G01
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alphatec™ 3000 Forklæde med ærmer Ultralydssvejset har velcrolukning bagpå ved neck.
DESIGN FUNKTIONER:
  • Forklæde med ærmer med velcrolukning bagpå i nakken og påsat AlphaTec™ 37-676
ANBEFALET TIL:
  • Uventede lækager spild eller andre udslip
  • Lastning og losning af lastbiler og køretøjer
  • Læsning af lastbiler og køretøjer
  • Produkt inspektion
  • Rengøring af anlæg og maskiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kemikaliebestandigt forklæde
Størrelse Lille
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Gul
Engangs Genanvendelig
Lukketype Hook and Loop
Sterilitet Ikke steril
Vægt (metrisk) 80 gsm
Sømtype Svejset
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE KATEGORI III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, EN 14126)