Få mere at vide
Ansell Alphatec™ 3000 Forklæde med ærmer Ultralydssvejset - Model 243-G01
Artikelnummer. 16854940
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 30
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Størrelse Dimensione della confezione
16854940 X-Large -
16824940 Lille Pakke med 30
16834940 Medium Pakke med 30
16844940 Større -
16864940 2X-stor -
16874940 3X-Large -
16884940 4X-stor Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16854940 Fornitore Ansell N. del fornitore YE30T0024305G01
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Alphatec™ 3000 Forklæde med ærmer Ultralydssvejset har velcrolukning bagpå ved neck.
DESIGN FUNKTIONER:
  • Forklæde med ærmer med velcrolukning bagpå i nakken og påsat AlphaTec™ 37-676
ANBEFALET TIL:
  • Uventede lækager spild eller andre udslip
  • Lastning og losning af lastbiler og køretøjer
  • Læsning af lastbiler og køretøjer
  • Produkt inspektion
  • Rengøring af anlæg og maskiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Type Kemikaliebestandigt forklæde
Størrelse X-Large
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Gul
Engangs Genanvendelig
Lukketype Hook and Loop
Sterilitet Ikke steril
Vægt (metrisk) 80 gsm
Sømtype Svejset
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE KATEGORI III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, EN 14126)
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.