Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 3000 Apron - Model 213
Artikelnummer. 31114774 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Lukketype:
Uafgjorte
Artikelnummer. Lukketype
31114774 Uafgjorte
1 options
Artikelnummer. 31114774 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. YE30T0021300
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Beskyttende flerlags barriere, beskyttelse mod adskillige kemikalier med let og holdbart materiale
  • Dette AlphaTec™ kemikaliebeskyttende forklæde har et flerlags stof, der beskytter mod forskellige uorganiske kemikalier og biologiske farer
  • Klar gul farve, sikrer meget synlig personlig beskyttelse, hvilket øger arbejdssikkerheden og beskytter arbejdernes velfærd
  • Et ekstremt let beskyttende forklæde, 3000 AlphaTec™ Apron - Model 213 forbliver meget behageligt, selv ved længere tids brug
  • Dets flerlags stofkonstruktion betyder også, at dette kemikaliebestandige forklæde tåler slid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Forklæde
Størrelse Universel
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Gul
Engangs Engangsbrug
Lukketype Uafgjorte
Sterilitet Ikke-steril
Latex fri Ja
Antal lommer Ingen
Sømtype Sømløst
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE KATEGORI III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, Type PB [6]-B, EN 14126)