Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 3000 Overall med hætte, gul
Beskrivelse
- Designet til at beskytte, typiske innovative funktioner omfatter dobbelt lynlåssystemer og dobbelte manchetter
- Let og holdbar
- Meget synlig lys gul farve for forbedret arbejdssikkerhed
- Antistatisk
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Lille |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Farve | Gul |
| Sømtype | Svejset, Tapet |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
| Model- | 162 |
| Til brug med (applikation) | Overførsel af væsker og faste stoffer mellem fartøjer og tanke og procesudstyr, uventede lækager, spild eller andre udslip, åbning og dræning af pumper, ventiler eller ledninger, lastning og losning af lastbiler og køretøjer, påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, produktinspektion, blanding eller påfyldning af kemikalier og anlægsmaskiner, |
| Vægt (metrisk) | 80 gsm |
| Stil | Y30T162 |