Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2500 STANDARD Overstøvler ESD bundet
Artikelnummer. 16804830
Skift visning
Størrelse:
46 til 48
Artikelnummer. Størrelse
16804830 46 til 48
1 options
Artikelnummer. 16804830 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH25B0040705
Forventet forsendelse: 10-03-2027
Stoffets fysiske styrke og fleksibilitet sikrer beskyttelse og komfort selv i de hårdeste miljøer.
  • Stoffet opnår de højeste klassifikationer for beskyttelse mod biologiske agenser i henhold til EN 14126 for penetrering af blod, kropsvæsker og blodbårne patogener
  • Unikt materiale, der tilbyder enestående styrke, væske- og partikelbeskyttelse
  • Lav fnug reducerer risikoen for kontaminering i kritiske områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 46 til 48
Materiale Ikke-vævet polypropylenlaminat
Latex fri Ja
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke-steril
Lukketype Elastiktop med ankelbånd
Sål Type ESD PVC
Sømtype Indbundet
Stil W25B407
Til brug med (applikation) Overførsel af væsker og faste stoffer, tankrensning, spild- eller lækagerensning, vedligeholdelse
Vægt (metrisk) 65 gsm
Modstand Kemikalieresistent
Produkttype Kontrollerede miljøer bootdæksler