Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2500 STANDARD
Artikelnummer. 16894860
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 25
Pakke med 30
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16894860 3X-Large Pakke med 25
16844860 Lille -
16854860 Medium Pakke med 30
16864860 Større -
16874860 X-Large -
16884860 2X-stor -
16804870 4X-stor Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16894860 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH25W0012207
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemiske beskyttelsesdragter med slidstærk og åndbar mikroporøs laminatteknologi og Type 4/5/6 beskyttelse.
  • Luft- og vanddampgennemtrængeligt (åndbart) stof hjælper med at reducere risikoen for varmestress
  • Ultralav fnug for at hjælpe med at reducere risikoen for krydskontaminering i kritiske områder
  • Opnår de højeste klassifikationer for beskyttelse mod biologiske agenser i overensstemmelse med EN 14126 og ASTM F 1671 til penetration af blod, kropsvæsker og blodbårne patogener
  • Antistatisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Overførsel af væsker og faste stoffer, uventede lækager spild eller andre udslip, plantedesinfektion og -sanering, tankrensning, nødberedskab, spild eller lækageoprydning, vedligeholdelse, kontaminerede miljøer
Hætte type Vedhæftet
Materiale Mikroporøst ikke-vævet polypropylenlaminat
Størrelse 3X-Large
Produkttype Ultrasonisk svejset overtræk
Sømtype Svejset
Stil W25W122
Vægt (metrisk) 65 gsm