Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2500 STANDARD
Beskrivelse
- Luft- og vanddampgennemtrængeligt (åndbart) stof hjælper med at reducere risikoen for varmestress
- Ultralav fnug for at hjælpe med at reducere risikoen for krydskontaminering i kritiske områder
- Opnår de højeste klassifikationer for beskyttelse mod biologiske agenser i overensstemmelse med EN 14126 og ASTM F 1671 til penetration af blod, kropsvæsker og blodbårne patogener
- Antistatisk
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Overførsel af væsker og faste stoffer, uventede lækager spild eller andre udslip, plantedesinfektion og -sanering, tankrensning, nødberedskab, spild eller lækageoprydning, vedligeholdelse, kontaminerede miljøer |
| Hætte type | Vedhæftet |
| Materiale | Mikroporøst ikke-vævet polypropylenlaminat |
| Størrelse | Lille |
| Produkttype | Ultrasonisk svejset overtræk |
| Sømtype | Svejset |
| Stil | W25W122 |
| Vægt (metrisk) | 65 gsm |