Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2500 PLUS
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Beskrivelse
- Luft- og vanddampgennemtrængeligt (åndbart) stof hjælper med at reducere risikoen for varmestress
- Ultralav fnug for at hjælpe med at reducere risikoen for krydskontaminering i kritiske områder
- Opnår de højeste klassifikationer for beskyttelse mod biologiske agenser i overensstemmelse med EN 14126 og ASTM F 1671 til penetration af blod, kropsvæsker og blodbårne patogener
- Type 3-B væsketæt certificeret
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | X-Large |
| Materiale | Mikroporøst ikke-vævet polypropylenlaminat |
| Farve | Hvid |
| Sømtype | Sammenføjet, Tapet |
| Til brug med (applikation) | Overførsel af væsker og faste stoffer, uventede lækager spild eller andre udslip, plantedesinfektion og -sanering, tankrensning, nødberedskab, spild eller lækageoprydning, vedligeholdelse, kontaminerede miljøer |
| Vægt (metrisk) | 65 gsm |
| Stil | W25T122 |