Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2500 PLUS
Artikelnummer. 16824830
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. 16824830
Brand: Ansell WH25T0012202
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kemiske beskyttelsesdragter med slidstærk og åndbar mikroporøs laminatteknologi og Type 3/4/5 beskyttelse.
  • Luft- og vanddampgennemtrængeligt (åndbart) stof hjælper med at reducere risikoen for varmestress
  • Ultralav fnug for at hjælpe med at reducere risikoen for krydskontaminering i kritiske områder
  • Opnår de højeste klassifikationer for beskyttelse mod biologiske agenser i overensstemmelse med EN 14126 og ASTM F 1671 til penetration af blod, kropsvæsker og blodbårne patogener
  • Type 3-B væsketæt certificeret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Lille
Materiale Mikroporøst ikke-vævet polypropylenlaminat
Farve Hvid
Sømtype Sammenføjet, Tapet
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003
Til brug med (applikation) Overførsel af væsker og faste stoffer, uventede lækager spild eller andre udslip, plantedesinfektion og -sanering, tankrensning, nødberedskab, spild eller lækageoprydning, vedligeholdelse, kontaminerede miljøer
Vægt (metrisk) 65 gsm
Stil W25T122