Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 23-202 Mediumvægt dobbeltforede PVC-handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
Conditionnement:
6 par
Description
- En grov sandblæsningsfinish forbedrer grebet under våde forhold
- Medium duty handske til lav temperatur applikationer
- Dobbeltforet med akrylfleece og 13-gauge bomuld
- Designet til at beskytte hænder ved temperaturer helt ned til -30 °C
- I overensstemmelse med FDA& EU-krav til fødevarehåndtering
Spécification
Spécification
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH-kompatibel |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Blå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Størrelse | 10 |
| EN388 Standard | 4231C |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu