Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 23-202 Mediumvægt dobbeltforede PVC-handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
Pakningsstørrelse:
6 par
Beskrivelse
- En grov sandblæsningsfinish forbedrer grebet under våde forhold
- Medium duty handske til lav temperatur applikationer
- Dobbeltforet med akrylfleece og 13-gauge bomuld
- Designet til at beskytte hænder ved temperaturer helt ned til -30 °C
- I overensstemmelse med FDA& EU-krav til fødevarehåndtering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH-kompatibel |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Blå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Produkttype | Chemical-resistant Gloves |
| Størrelse | 8 |
| EN388 Standard | 4231C |
| Vis mere |