Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 23-200 Food Safe PVC-coatede bomuldsforede handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Beskrivelse
- En grov sandblæsningsfinish forbedrer grebet under våde, glatte forhold
- 13-gauge strikket bomuldsfor øger brugerkomforten
- I overensstemmelse med FDA& EU-krav til fødevarehåndtering
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 374_2003 Mikroorganisme, REACH-kompatibel |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Blå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Størrelse | 7 |
| Vis mere |