missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 23-200 Food Safe PVC-coatede bomuldsforede handsker
Shop alle Ansell produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
7
8
9
10
Beskrivelse
- En grov sandblæsningsfinish forbedrer grebet under våde, glatte forhold
- 13-gauge strikket bomuldsfor øger brugerkomforten
- I overensstemmelse med FDA& EU-krav til fødevarehåndtering
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 374_2003 Mikroorganisme, REACH-kompatibel |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Blå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Størrelse | 10 |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion