Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 23-200 Food Safe PVC-coatede bomuldsforede handsker
Artikelnummer. 16659103 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Artikelnummer. 16659103
Brand: Ansell 23200070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Handsker med medium belastning bevarer fingerfærdighed og smidighed, selv ved lave temperaturer. Tekstureret finish forbedrer grebet i våde, glatte applikationer.
  • En grov sandblæsningsfinish forbedrer grebet under våde, glatte forhold
  • 13-gauge strikket bomuldsfor øger brugerkomforten
  • I overensstemmelse med FDA& EU-krav til fødevarehåndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 374_2003 Mikroorganisme, REACH-kompatibel
Applikationer Industri
Farve Blå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Latex fri Ja
Materiale Polypropylen, PVC
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 7
EN388 Standard 3121B
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER KLT
EN ISO 374 - 5 Ja
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Bomuld
Foring Foret
Serie 23-200
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 300 mm