Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 2000 Ts PLUS syet og tapet
Artikelnummer. 16864820
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Artikelnummer. 16864820
Brand: Ansell™ WH20T0015604
AlphaTec™ 2000 Ts PLUS Stitched and taped er designet til at tillade vanddamp (sved) at undslippe dragten, men vil modstå mætning af flydende kemikalier og filtrere 100% af partikler ned til 0,01 mikron i størrelse.
Designet til at tillade sved at slippe ud af dragten og modstå mætning af flydende kemikalier.
  • Filtrerer 100 % af partikler ned til 0,01 mikron i størrelse
  • Dokumenteret beskyttende barriere mod lavkoncentration flydende kemikalier, flydende og biologiske farer i partikler
  • Behagelig at have på med fugtdampgennemtrængeligt stof for at reducere risikoen for varmestress
  • Optimeret kropspasning, der forbedrer brugerens komfort og sikkerhed
  • Antistatisk, testet i henhold til EN 1149-5
  • Ultra Low Linting, reduceret risiko for kontaminering i kritiske områder
  • Silikonefri, kritisk i spraymaling
  • Tunnelformet elastisk hætte, håndled og ankler for at minimere risikoen for fnug og krydskontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kontrollerede miljøer ESD overtræksdragter
Størrelse Større
Køn Unisex
Materiale Mikroporøst ikke-vævet polyethylenlaminat
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Lukketype Lynlås
Sømtype Sammenføjet, Tapet
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse CE-KATEGORI III
Modstand Kemikalier
Krave type Hætte
Certificeringer/compliance CE KATEGORI III (Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)
Antal lommer Ingen