Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 2000 Ts PLUS syet og tapet
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Beskrivelse
Designet til at tillade sved at slippe ud af dragten og modstå mætning af flydende kemikalier.
- Filtrerer 100 % af partikler ned til 0,01 mikron i størrelse
- Dokumenteret beskyttende barriere mod lavkoncentration flydende kemikalier, flydende og biologiske farer i partikler
- Behagelig at have på med fugtdampgennemtrængeligt stof for at reducere risikoen for varmestress
- Optimeret kropspasning, der forbedrer brugerens komfort og sikkerhed
- Antistatisk, testet i henhold til EN 1149-5
- Ultra Low Linting, reduceret risiko for kontaminering i kritiske områder
- Silikonefri, kritisk i spraymaling
- Tunnelformet elastisk hætte, håndled og ankler for at minimere risikoen for fnug og krydskontaminering
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kontrollerede miljøer ESD overtræksdragter |
| Størrelse | Lille |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøst ikke-vævet polyethylenlaminat |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik, Fingerløkker |
| Hals stil | Hætte |
| Lukketype | Lynlås |
| Vis mere |