Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2000 Ts PLUS
Kemiske beskyttelsesdragter, der har en dokumenteret beskyttende barriere mod lavkoncentration flydende kemikalier, flydende og partikelbiologiske farer.
Brand:  Ansell WH20T-00103-05
3430.36 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16894800
  • 5145.00 DKK / Pakke med 45
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-12-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Behagelig at have på med fugtdampgennemtrængeligt stof (åndbart) for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
  • Optimeret kropspasning, der forbedrer brugerens komfort og sikkerhed
  • Lavt fnug hjælper med at reducere risikoen for krydskontaminering i kritiske områder
  • Silikonefri, kritisk i spraymaling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
X-Large
Hvid
EN 374:2003, , EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003, DIN 32781:2010
Kropsmaling inklusive overfladeinspektion, rengøring af anlæg og maskiner, glasfiber/harpiksapplikationer/keramiske fibre, produktinspektion, læssning og transport
W20T103
Mikroporøst ikke-vævet polyethylenlaminat
Sammenføjet, Tapet
Overall med krave
63 gsm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ansell AlphaTec™ 2000 Ts PLUS > Størrelse: X-Large, Style: W20T103