Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2000 Ts PLUS
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Stil:
W20T103
W20T111
W20T122
Pakningsstørrelse:
Pakke med 45
Beskrivelse
- Behagelig at have på med fugtdampgennemtrængeligt stof (åndbart) for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
- Optimeret kropspasning, der forbedrer brugerens komfort og sikkerhed
- Lavt fnug hjælper med at reducere risikoen for krydskontaminering i kritiske områder
- Silikonefri, kritisk i spraymaling
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Lille |
| Materiale | Mikroporøst ikke-vævet polyethylenlaminat |
| Farve | Hvid |
| Sømtype | Sammenføjet, Tapet |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 374:2003, , EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013, DIN 32781:2010 |
| Inkluderer | Hætte og støvler |
| Til brug med (applikation) | Produktinspektion, læssning og transport, fiberglas/harpiksapplikationer/keramiske fibre, kropsmaling inklusive overfladeinspektion, rengøring af anlæg og maskiner, vedligeholdelse af laboratoriemøbler og -udstyr |
| Vægt (metrisk) | 63 gsm |
| Stil | W20T122 |