Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD bukser indbundet
Artikelnummer. p-7228401 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
X-Large
2X-stor
Artikelnummer. 16874790
Brand: Ansell WH20B0030105
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Komfortable bukser med fugtdampgennemtrængeligt stof (åndbart) for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress.
  • Dokumenteret beskyttende barriere mod flydende kemikalier med lav koncentration, biologiske farer for væsker og partikler
  • Optimeret pasform, der forbedrer brugerens komfort og sikkerhed
  • Lav fnug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Produkttype Chemical-resistant Trousers
Materiale Mikroporøst ikke-vævet polyethylenlaminat
Farve Hvid
Sømtype Indbundet
Certificeringer/overholdelse (Europa) Kun delvis kropsbeskyttelse, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013
Stil W20B301
Til brug med (applikation) Renrumsrengøring og klargøring, produktionslinjesupport& Vedligeholdelse, Vedligeholdelse af anlæg og maskiner, Veterinærservice