Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD bukser indbundet
Artikelnummer. 16884790 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Large
2X-stor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16884790 2X-stor
16874790 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16884790 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH20B0030106
Forventet forsendelse: 04-03-2027
Komfortable bukser med fugtdampgennemtrængeligt stof (åndbart) for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress.
  • Dokumenteret beskyttende barriere mod flydende kemikalier med lav koncentration, biologiske farer for væsker og partikler
  • Optimeret pasform, der forbedrer brugerens komfort og sikkerhed
  • Lav fnug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 2X-stor
Køn Unisex
Produkttype Kemikalieresistente bukser
Materiale Mikroporøst ikke-vævet polyethylenlaminat
Farve Hvid
Sømtype Indbundet
Certificeringer/overholdelse (Europa) Kun delvis kropsbeskyttelse, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013
Stil W20B301
Til brug med (applikation) Renrumsrengøring og klargøring, produktionslinjesupport& Vedligeholdelse, Vedligeholdelse af anlæg og maskiner, Veterinærservice