Beskrivelse
- Dokumenteret beskyttende barriere mod flydende kemikalier med lav koncentration, biologiske farer for væsker og partikler
- Optimeret pasform, der forbedrer brugerens komfort og sikkerhed
- Lav fnug
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | X-Large |
| Køn | Unisex |
| Produkttype | Kemikalieresistente bukser |
| Materiale | Mikroporøst ikke-vævet polyethylenlaminat |
| Farve | Hvid |
| Sømtype | Indbundet |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | Kun delvis kropsbeskyttelse, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013 |
| Stil | W20B301 |
| Til brug med (applikation) | Renrumsrengøring og klargøring, produktionslinjesupport& Vedligeholdelse, Vedligeholdelse af anlæg og maskiner, Veterinærservice |