Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD overstøvler indbundet
Artikelnummer. 16814800
Skift visning
Sål Type:
ESD PVC
Standard
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sål Type
16814800 ESD PVC
16804800 Standard
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16814800 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH20B0040700
Forventet forsendelse: 10-03-2027
Komfortable overstøvler med fugtdampgennemtrængeligt stof (åndbart) for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress.
  • Dokumenteret beskyttende barriere mod flydende kemikalier med lav koncentration, biologiske farer for væsker og partikler
  • Optimeret pasform, der forbedrer brugerens komfort og sikkerhed
  • Lav fnug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Standard
Materiale Ikke-vævet polypropylenlaminat
Latex fri Ja
Farve Hvid
Engangs Begrænset brug
Sterilitet Ikke-steril
Lukketype Elastiktop med ankelbånd
Sål Type ESD PVC
Sømtype Indbundet
Stil W20B407
Til brug med (applikation) Renrumsrengøring og klargøring, produktionslinjesupport & Vedligeholdelse, Vedligeholdelse af anlæg og maskiner, Veterinærservice
Vægt (metrisk) 63 gsm
Modstand Kemikalieresistent
Produkttype Kontrollerede miljøer Ankelhøje skoovertræk