Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD overstøvler indbundet
Beskrivelse
- Dokumenteret beskyttende barriere mod flydende kemikalier med lav koncentration, biologiske farer for væsker og partikler
- Optimeret pasform, der forbedrer brugerens komfort og sikkerhed
- Lav fnug
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Standard |
| Materiale | Ikke-vævet polypropylenlaminat |
| Latex fri | Ja |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Begrænset brug |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Lukketype | Elastiktop med ankelbånd |
| Sål Type | Standard |
| Sømtype | Indbundet |
| Stil | W20B406 |
| Vis mere |