Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD laboratoriefrakke Indbundet
Artikelnummer. 17131015
Skift visning
Størrelse:
Lille
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17131015 Lille Pakke med 60
1 options
Artikelnummer. 17131015 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH20B0020901
Forventet forsendelse: 10-03-2027
Overlegen laboratoriefrakke med åndbar mikroporøs laminatteknologi.
  • Dokumenteret beskyttende barriere mod flydende kemikalier med lav koncentration, flydende& partikelbiologiske farer
  • Optimeret hovedpasning, forbedrer bærekomfort og sikkerhed
  • Lav fnug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Laboratoriekittel til kontrollerede miljøer
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Mikroporøst ikke-vævet polyethylenlaminat
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Elastik
Engangs Engangsbrug
Modstand Kemikalier
Stil Knælængde
Antal lommer 2
Sømtype Indbundet
Certificeringer/compliance ASTM F1671
Certificeringer/overholdelse (Europa) Kun delvis kropsbeskyttelse, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013
Til brug med (applikation) Renrumsrengøring og klargøring, produktionslinjesupport & Vedligeholdelse, Vedligeholdelse af anlæg og maskiner, Veterinærservice
Vægt (metrisk) 63 gsm