Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD laboratoriefrakke indbundet
Artikelnummer. 16864790
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16864790 2X-stor -
16824790 Lille Pakke med 60
16834790 Medium Pakke med 60
16844790 Større -
16854790 X-Large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16864790 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH20B0023106
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
AlphaTec™ 2000 STANDARD Laboratoriefrakke er designet til at tillade vanddamp (sved) at undslippe dragten, men den kan modstå mætning af flydende kemikalier og filtrere 100 % af partiklerne ned til 0,01 mikron i størrelse.
Designet til at tillade sved at slippe ud af dragten og modstå mætning af flydende kemikalier.
  • Filtrer 100% af partikler ned til 0,01 mikron i størrelse
  • Dokumenteret beskyttende barriere mod lavkoncentration flydende kemikalier, væsker og partikelbiologiske farer
  • Behagelig at have på med fugtdampgennemtrængeligt stof for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
  • Optimeret pasform, der forbedrer brugerens komfort og sikkerhed
  • Lav fnug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke med kontrollerede miljøer
Størrelse 2X-stor
Køn Unisex
Materiale Mikroporøst ikke-vævet polyethylenlaminat
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Elastik
Engangs Genanvendelig
Modstand Væsker
Stil Knælængde
Antal lommer 2
Model- 2000
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE KATEGORI III (Type PB (6)-B, EN 14126)
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres