Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD laboratoriefrakke indbundet
Beskrivelse
Designet til at tillade sved at slippe ud af dragten og modstå mætning af flydende kemikalier.
- Filtrer 100% af partikler ned til 0,01 mikron i størrelse
- Dokumenteret beskyttende barriere mod lavkoncentration flydende kemikalier, væsker og partikelbiologiske farer
- Behagelig at have på med fugtdampgennemtrængeligt stof for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
- Optimeret pasform, der forbedrer brugerens komfort og sikkerhed
- Lav fnug
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriefrakke med kontrollerede miljøer |
| Størrelse | Lille |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøst ikke-vævet polyethylenlaminat |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Lynlås |
| Manchet stil | Elastik |
| Engangs | Genanvendelig |
| Modstand | Væsker |
| Stil | Knælængde |
| Vis mere |