Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD jakke& Indbundet buksesæt
Artikelnummer. p-7228400
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Artikelnummer. 17141015
Brand: Ansell WH20B0021903
Overlegen beskyttelse mod væskespray med lav risiko og fine partikler med bundne sømme for forbedret overordnet beskyttelse.
  • Dokumenteret beskyttende barriere mod flydende kemikalier med lav koncentration, biologiske farer for væsker og partikler
  • Optimeret pasform, der forbedrer brugerens komfort og sikkerhed
  • Lav fnug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Mikroporøst polyethylenlaminat (ikke-vævet)
Farve Hvid
Lukketype Zipper
Sømtype Indbundet
Certificeringer/overholdelse (Europa) Partial Body Protection Only, EN 13034:2005 + A1:2009, DIN 32781:2010, EN 14126:2003, ASTM F1671, EN ISO 13688:2013
Produkttype Chemical-resistant Jacket
Stil W20B219
Til brug med (applikation) Renrumsrengøring og klargøring, produktionslinjesupport& Vedligeholdelse, Vedligeholdelse af anlæg og maskiner, Veterinærservice