Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD jakke& Indbundet buksesæt
Artikelnummer. 17151015
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17151015 Større -
17141015 Medium -
17161015 X-Large Pakke med 40
17171015 2X-stor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 17151015 Supplier Ansell Supplier No. WH20B0021904
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Overlegen beskyttelse mod væskespray med lav risiko og fine partikler med bundne sømme for forbedret overordnet beskyttelse.
  • Dokumenteret beskyttende barriere mod flydende kemikalier med lav koncentration, biologiske farer for væsker og partikler
  • Optimeret pasform, der forbedrer brugerens komfort og sikkerhed
  • Lav fnug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Størrelse Større
Køn Unisex
Materiale Mikroporøst polyethylenlaminat (ikke-vævet)
Farve Hvid
Lukketype Zipper
Sømtype Indbundet
Certificeringer/overholdelse (Europa) Partial Body Protection Only, EN 13034:2005 + A1:2009, DIN 32781:2010, EN 14126:2003, ASTM F1671, EN ISO 13688:2013
Produkttype Chemical-resistant Jacket
Stil W20B219
Til brug med (applikation) Renrumsrengøring og klargøring, produktionslinjesupport& Vedligeholdelse, Vedligeholdelse af anlæg og maskiner, Veterinærservice