Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD jakke& Indbundet buksesæt
Description
- Dokumenteret beskyttende barriere mod flydende kemikalier med lav koncentration, biologiske farer for væsker og partikler
- Optimeret pasform, der forbedrer brugerens komfort og sikkerhed
- Lav fnug
Specifications
Specifications
| Størrelse | Større |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøst polyethylenlaminat (ikke-vævet) |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Zipper |
| Sømtype | Indbundet |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | Partial Body Protection Only, EN 13034:2005 + A1:2009, DIN 32781:2010, EN 14126:2003, ASTM F1671, EN ISO 13688:2013 |
| Produkttype | Chemical-resistant Jacket |
| Stil | W20B219 |
| Til brug med (applikation) | Renrumsrengøring og klargøring, produktionslinjesupport& Vedligeholdelse, Vedligeholdelse af anlæg og maskiner, Veterinærservice |