Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2000 Standard Emhætte Indbundet - Model 503
Artikelnummer. 16824800
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
16824800 Hvid
1 options
Artikelnummer. 16824800 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH20B0050300
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Komfortabel hætte med fugtdampgennemtrængeligt stof (åndbart) for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress.
  • Dokumenteret beskyttende barriere mod flydende kemikalier med lav koncentration, flydende& partikelbiologiske farer
  • Optimeret hovedpasning, forbedrer bærekomfort og sikkerhed
  • Lav fnug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemikalieresistente bukser
Størrelse Én størrelse
Materiale Mikroporøst ikke-vævet polyethylenlaminat
Farve Hvid
Sømtype Indbundet
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013, Kun delvis kropsbeskyttelse
Vægt (metrisk) 63 gsm
Til brug med (applikation) Renrumsrengøring og klargøring, produktionslinjesupport& Vedligeholdelse, Vedligeholdelse af anlæg og maskiner, Veterinærservice
Stil W20B503