Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 2000 STANDARD Indbundet
Artikelnummer. 16884770
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16884770 Lille -
16894770 Medium -
16804780 Større -
16814780 X-Large -
16824780 2X-stor Pakke med 30
16834780 3X-Large Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16884770 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. WH20B0015602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3512.30 DKK
    2221.80 DKK / Pakke med 30
    Spare 1290.50 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 22-01-2027
AlphaTec™ 2000 STANDARD Bound giver både beskyttelse og komfort med enestående væske- og partikelbeskyttelse. Ideel til en bred vifte af industrielle applikationer med lav risiko for flydende kemisk afvisning, partikelbeskyttelse, beskyttelse mod pesticider og barriere mod biologiske agenser.
Giver både beskyttelse og komfort med exceptionel væske- og partikelbeskyttelse.
  • Ideel til en bred vifte af industrielle applikationer
  • Lavrisiko flydende kemisk afvisning, partikelbeskyttelse, beskyttelse mod pesticider og barriere mod biologiske agenser.
  • Dokumenteret beskyttende barriere mod lavkoncentration flydende kemikalier, væsker og partikelbiologiske farer
  • Behagelig at have på med fugtdampgennemtrængeligt stof for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
  • Optimeret kropspasning, der forbedrer brugerens komfort og sikkerhed
  • Antistatisk, testet i henhold til EN 1149-5
  • Lavt fnug hjælper med at reducere risikoen for krydskontaminering i kritiske områder
  • Silikonefri, kritisk i spraymaling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ESD-overalls til kontrollerede miljøer
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Mikroporøst polyethylenlaminat (ikke-vævet)
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype Lynlås
Sømtype Bundet
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse CE-KATEGORI III
Modstand Kemikalier, Antistatisk, Partikel
Krave type Hætte
Certificeringer/compliance CE KATEGORI III (Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)
Antal lommer Ingen