Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 2000 STANDARD Indbundet
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Description
Giver både beskyttelse og komfort med exceptionel væske- og partikelbeskyttelse.
- Ideel til en bred vifte af industrielle applikationer
- Lavrisiko flydende kemisk afvisning, partikelbeskyttelse, beskyttelse mod pesticider og barriere mod biologiske agenser.
- Dokumenteret beskyttende barriere mod lavkoncentration flydende kemikalier, væsker og partikelbiologiske farer
- Behagelig at have på med fugtdampgennemtrængeligt stof for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
- Optimeret kropspasning, der forbedrer brugerens komfort og sikkerhed
- Antistatisk, testet i henhold til EN 1149-5
- Lavt fnug hjælper med at reducere risikoen for krydskontaminering i kritiske områder
- Silikonefri, kritisk i spraymaling
Specifications
Specifications
| Produkttype | Kontrollerede miljøer ESD overtræksdragter |
| Størrelse | 2X-stor |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøst ikke-vævet polyethylenlaminat |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Talje stil | Elastic |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Show More |