Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 2000 STANDARD Indbundet
Artikelnummer. 16814780
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. 16814780
Brand: Ansell™ WH20B0015605
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AlphaTec™ 2000 STANDARD Bound giver både beskyttelse og komfort med enestående væske- og partikelbeskyttelse. Ideel til en bred vifte af industrielle applikationer med lav risiko for flydende kemisk afvisning, partikelbeskyttelse, beskyttelse mod pesticider og barriere mod biologiske agenser.
Giver både beskyttelse og komfort med exceptionel væske- og partikelbeskyttelse.
  • Ideel til en bred vifte af industrielle applikationer
  • Lavrisiko flydende kemisk afvisning, partikelbeskyttelse, beskyttelse mod pesticider og barriere mod biologiske agenser.
  • Dokumenteret beskyttende barriere mod lavkoncentration flydende kemikalier, væsker og partikelbiologiske farer
  • Behagelig at have på med fugtdampgennemtrængeligt stof for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
  • Optimeret kropspasning, der forbedrer brugerens komfort og sikkerhed
  • Antistatisk, testet i henhold til EN 1149-5
  • Lavt fnug hjælper med at reducere risikoen for krydskontaminering i kritiske områder
  • Silikonefri, kritisk i spraymaling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kontrollerede miljøer ESD overtræksdragter
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale Mikroporøst ikke-vævet polyethylenlaminat
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Talje stil Elastic
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3-panel
Lukketype Lynlås
Sømtype Indbundet
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse CE-KATEGORI III
Modstand Kemikalier, Antistatisk, Partikel
Krave type Hætte
Certificeringer/compliance CE KATEGORI III (Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)
Antal lommer Ingen