Få mere at vide
- Home
- Products
- Personligt beskyttelsesudstyr
- Sikkerhedsbeklædning
- Beskyttende overtræksdragt
- Kemikaliebestandige overtræksdragter
- Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Indbundet
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Indbundet
Artikelnummer. 17121015
Skift visning
Størrelse:
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
7X-stor
8X-stor
Lille
Medium
One Size
Større
X-Large
X-Small
Stil:
W20B102
W20B103
W20B111
W20B113
W20B122
W20B162
Farve:
Hvid
Hvid, Grøn
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 35
Pakke med 40
33 product options available for selection
| Artikelnummer. | Størrelse | Stil | Farve | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17121015 | 3X-Large | W20B122 | - | - |
| 16864750 | Lille | W20B102 | Hvid | - |
| 16874750 | Medium | W20B102 | Hvid | Pakke med 40 |
| 16884750 | Større | W20B102 | - | - |
| 16894750 | X-Large | W20B102 | Hvid | - |
| 16804760 | 2X-stor | W20B102 | Hvid | - |
| 16814760 | 3X-Large | W20B102 | Hvid | - |
| 16824760 | 4X-stor | W20B102 | Hvid | - |
| 16834760 | 5X-stor | W20B102 | Hvid | - |
| 16804770 | Lille | W20B113 | Hvid | - |
| 16814770 | Medium | W20B113 | Hvid | - |
| 16824770 | Større | W20B113 | Hvid | - |
| 16834770 | X-Large | W20B113 | Hvid | - |
| 16844770 | 2X-stor | W20B113 | Hvid | Pakke med 35 |
| 16854770 | 3X-Large | W20B113 | - | - |
| 16864770 | 4X-stor | W20B113 | Hvid | - |
| 16874770 | 5X-stor | W20B113 | Hvid | Pakke med 35 |
| 16251422 | 5X-stor | W20B103 | Hvid, Grøn | Pakke med 40 |
| 16844760 | X-Small | W20B111 | Hvid, Grøn | - |
| 16854760 | 4X-stor | W20B111 | Hvid, Grøn | - |
| 16864760 | 5X-stor | W20B111 | Hvid, Grøn | - |
| 16874760 | 6X-stor | W20B111 | Hvid, Grøn | Pakke med 30 |
| 16884760 | 7X-stor | W20B111 | Hvid, Grøn | - |
| 16894760 | 8X-stor | W20B111 | Hvid, Grøn | - |
| 16844780 | Lille | W20B162 | Hvid | - |
| 17111015 | X-Small | W20B122 | Hvid | - |
| 16854780 | Medium | W20B162 | Hvid | - |
| 16864780 | Større | W20B162 | Hvid | - |
| 16874780 | X-Large | W20B162 | Hvid | - |
| 16884780 | 2X-stor | W20B162 | Hvid | - |
| 16894780 | 3X-Large | W20B162 | Hvid | - |
| 16814790 | 5X-stor | W20B162 | Hvid | - |
| 16804790 | One Size | W20B162 | Hvid | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
17121015
Leverandør
Ansell
Leverandørnr.
WH20B0012207
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Behagelig at have på med fugtdampgennemtrængeligt stof (åndbart) for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
- Optimeret kropspasning, der forbedrer brugerens komfort og sikkerhed
- Lavt fnug hjælper med at reducere risikoen for krydskontaminering i kritiske områder
- Silikonefri, kritisk i spraymaling
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 3X-Large |
| Materiale | Mikroporøst ikke-vævet polyethylenlaminat |
| Sømtype | Indbundet |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010,EN 13034:2005 + A1:2009,EN 1073-2:2002,EN 1149-5:2018,EN 14126:2003,EN ISO 13688:2013, DIN 32781:2010 |
| Til brug med (applikation) | Rengøring og klargøring af renrum, kropsmaling inklusive overfladeinspektion, produktionslinjesupport og vedligeholdelse, rengøring af anlæg og maskiner, vedligeholdelse af anlæg og maskiner, efterforskning af kriminalitet (CSI), veterinærtjenester |
| Vægt (metrisk) | 63 gsm |
| Stil | W20B122 |