Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Indbundet
Størrelse:
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
7X-stor
8X-stor
Lille
Medium
One Size
Større
X-Large
X-Small
Stil:
W20B102
W20B103
W20B111
W20B113
W20B122
W20B162
Farve:
Hvid
Hvid, Grøn
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 35
Pakke med 40
Beskrivelse
- Behagelig at have på med fugtdampgennemtrængeligt stof (åndbart) for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
- Optimeret kropspasning, der forbedrer brugerens komfort og sikkerhed
- Lavt fnug hjælper med at reducere risikoen for krydskontaminering i kritiske områder
- Silikonefri, kritisk i spraymaling
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 5X-stor |
| Materiale | Mikroporøst ikke-vævet polyethylenlaminat |
| Farve | Hvid |
| Sømtype | Indbundet |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010,EN 13034:2005 + A1:2009,EN 1073-2:2002,EN 1149-5:2018,EN 14126:2003,EN ISO 13688:2013, DIN 32781:2010 |
| Til brug med (applikation) | Rengøring og klargøring af renrum, kropsmaling inklusive overfladeinspektion, produktionslinjesupport og vedligeholdelse, rengøring af anlæg og maskiner, vedligeholdelse af anlæg og maskiner, efterforskning af kriminalitet (CSI), veterinærtjenester |
| Vægt (metrisk) | 63 gsm |
| Stil | W20B162 |