Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Indbundet
Artikelnummer. 16251422
Skift visning
Størrelse:
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
7X-stor
8X-stor
Lille
Medium
One Size
Større
X-Large
X-Small
Stil:
W20B102
W20B103
W20B111
W20B113
W20B122
W20B162
Farve:
Hvid
Hvid, Grøn
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 35
Pakke med 40
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Stil Farve Pakningsstørrelse
16251422 5X-stor W20B103 Hvid, Grøn Pakke med 40
16864750 Lille W20B102 Hvid -
16874750 Medium W20B102 Hvid Pakke med 40
16884750 Større W20B102 - -
17121015 3X-Large W20B122 - -
16894750 X-Large W20B102 Hvid -
16804760 2X-stor W20B102 Hvid -
16814760 3X-Large W20B102 Hvid -
16824760 4X-stor W20B102 Hvid -
16834760 5X-stor W20B102 Hvid -
16804770 Lille W20B113 Hvid -
16814770 Medium W20B113 Hvid -
16824770 Større W20B113 Hvid -
16834770 X-Large W20B113 Hvid -
16844770 2X-stor W20B113 Hvid Pakke med 35
16854770 3X-Large W20B113 - -
16864770 4X-stor W20B113 Hvid -
16874770 5X-stor W20B113 Hvid Pakke med 35
16844760 X-Small W20B111 Hvid, Grøn -
16854760 4X-stor W20B111 Hvid, Grøn -
16864760 5X-stor W20B111 Hvid, Grøn -
16874760 6X-stor W20B111 Hvid, Grøn Pakke med 30
16884760 7X-stor W20B111 Hvid, Grøn -
16894760 8X-stor W20B111 Hvid, Grøn -
16844780 Lille W20B162 Hvid -
17111015 X-Small W20B122 Hvid -
16854780 Medium W20B162 Hvid -
16864780 Større W20B162 Hvid -
16874780 X-Large W20B162 Hvid -
16884780 2X-stor W20B162 Hvid -
16894780 3X-Large W20B162 Hvid -
16814790 5X-stor W20B162 Hvid -
16804790 One Size W20B162 Hvid -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Artikelnummer. 16251422 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH20B0010309
Forventet forsendelse: 30-03-2027
Kemiske beskyttelsesdragter, der har en dokumenteret beskyttende barriere mod lavkoncentration flydende kemikalier, flydende og partikelbiologiske farer.
  • Behagelig at have på med fugtdampgennemtrængeligt stof (åndbart) for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
  • Optimeret kropspasning, der forbedrer brugerens komfort og sikkerhed
  • Lavt fnug hjælper med at reducere risikoen for krydskontaminering i kritiske områder
  • Silikonefri, kritisk i spraymaling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemikaliebestandige overtræksdragter
Størrelse 5X-stor
Køn Unisex
Materiale Mikroporøst polyethylenlaminat (ikke-vævet)
Farve Hvid, Grøn
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik bagpå
Ankel stil Elastisk
Manchet stil Elastik, Fingerløkker
Hals stil Halsbånd
Hætte type Krave
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Bundet
Sterilitet Ikke-steril
Modstand Kemikalier, Partikel, Blodbårne patogener, Antistatisk
Til brug med (applikation) Rengøring og klargøring af renrum, kropsmaling inklusive overfladeinspektion, produktionslinjesupport og vedligeholdelse, rengøring af anlæg og maskiner, vedligeholdelse af anlæg og maskiner, efterforskning af kriminalitet (CSI), veterinærtjenester
Stil W20B103