Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Forklæde
Artikelnummer. p-7228399 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Universel
X-Large
Stil:
W20B214
W20S213
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Artikelnummer. 16130551
Brand: Ansell WH20B0021402
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forklæde med beskyttende barriere mod lavkoncentration flydende kemikalier, flydende& partikelbiologiske farer.
  • Silikone fri
  • Lav fnug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Lille
Stil W20B214
Produkttype Controlled Environments Gown
Materiale Ikke-vævet mikroporøst polyethylenlaminat
Farve Hvid
Lukketype Tear-back
Engangs Limited-use
Sterilitet Non-sterile